Learn More
GLUT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | GLUT5 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16885705
|
Proteintech
27571-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16875705
|
Proteintech
27571-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SLC2A5 (GLUT5) is a cytochalasin B-sensitive carrier. It seems to function primarily as a fructose transporter.Especificaciones
| GLUT5 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P22732, Q9WV38 | |
| 56485, 6518 | |
| GLUT5 Fusion Protein Ag25682 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC2A5 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Fructose transporter, GLUT 5, GLUT5, SLC2A5 | |
| SLC2A5 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |