Learn More
GLUT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16885705 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16885705 20 μL 20 microlitros
16875705 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16885705
Marca: Proteintech 275711AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC2A5 (GLUT5) is a cytochalasin B-sensitive carrier. It seems to function primarily as a fructose transporter.
Especificaciones
Antígeno GLUT5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC2A5
N.º de referencia del gen P22732, Q9WV38
Alias de gen Fructose transporter, GLUT 5, GLUT5, SLC2A5
Símbolos de los genes SLC2A5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GLUT5 Fusion Protein Ag25682
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56485, 6518
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG