missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glut5 Antibody (OTI9F3), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18148714 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18148714 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18148714 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271285PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glut5 Monoclonal specifically detects Glut5 in Human, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glut5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9F3
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Fructose transporter, Glucose transporter type 5, small intestine, GLUT-5, GLUT5glucose transporter-like protein 5, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 5, solute carrier family 2 (facilitated glucose/fructose transporter), member 5, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 5
Símbolos de los genes SLC2A5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Glut5 (NP_003030) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6518.0
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.