missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glut4 Antibody (925932) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18653735 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18653735 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18653735 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB86541P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glut4 Monoclonal antibody specifically detects Glut4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glut4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 925932
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen GLUT-4, GLUT4Glucose transporter type 4, insulin-responsive, insulin-responsive glucose transporter type 4, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 4, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Glut4, Met1-Asp509, Accession # P14672
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Diabetes Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroendocrinology, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6517
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.