Learn More
GLUT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | GLUT2 |
|---|---|
| Concentración | 0.22 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16839974
|
Proteintech
20436-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16829974
|
Proteintech
20436-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody detected 60-70 kDa fully glycosylated, matured GLUT2 and a nonglycosylated form of GLUT2 around 38-45 kDa.
Glucose transporter 2 isoform is an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. It mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor. Mutations in the gene that encode this protein cause Fanconi-Bickel syndrome.Especificaciones
| GLUT2 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P11168, P12336, P14246 | |
| 20526, 25351, 6514 | |
| GLUT2 Fusion Protein Ag14204 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC2A2 |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| GLUT 2, GLUT2, SLC2A2 | |
| Slc2a2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |