Learn More
GLUT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16829974 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16829974 150 μL 150 microlitros
16839974 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16829974
Marca: Proteintech 204361AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody detected 60-70 kDa fully glycosylated, matured GLUT2 and a nonglycosylated form of GLUT2 around 38-45 kDa.
Glucose transporter 2 isoform is an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. It mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor. Mutations in the gene that encode this protein cause Fanconi-Bickel syndrome.
Especificaciones
Antígeno GLUT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC2A2
N.º de referencia del gen P11168, P12336, P14246
Alias de gen GLUT 2, GLUT2, SLC2A2
Símbolos de los genes Slc2a2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GLUT2 Fusion Protein Ag14204
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20526, 25351, 6514
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG