missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glut2 Antibody (205115), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 30061776 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30061776 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30061776

Marca: Novus Biologicals FAB1440X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Glut2 Monoclonal antibody specifically detects Glut2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glut2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 205115
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GLUT-2, GLUT2 Glucose transporter type 2, liver, SLC2A2, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with mouse Glut2, Met1-Val523, Accession # P14246
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6514
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.