missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Glut1 Monoclonal antibody specifically detects Glut1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Glut1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GLUT1/2476 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, ELISA 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| N.º de referencia del gen | P11166 |
| Alias de gen | Choreoathetosis/Spasticity, Episodic (Paroxysmal Choreoathetosis), CSE, DYT17, DYT18, DYT9, EIG12, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, GLUT1DS, HepG2 glucose transporter, HTLVR, Human T-Cell Leukemia Virus (I and II) Receptor, MGC141895, MGC141896, PED, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1, Solute Carrier Family 2 Member 1, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?