missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glut1 Antibody (GLUT1/2476), Novus Biologicals™

Código de producto. 18603368 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18603368 100 μg 100 microgramos
18648188 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18603368 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP275785100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glut1 Monoclonal antibody specifically detects Glut1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glut1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon GLUT1/2476
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, ELISA 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P11166
Alias de gen Choreoathetosis/Spasticity, Episodic (Paroxysmal Choreoathetosis), CSE, DYT17, DYT18, DYT9, EIG12, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, GLUT1DS, HepG2 glucose transporter, HTLVR, Human T-Cell Leukemia Virus (I and II) Receptor, MGC141895, MGC141896, PED, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1, Solute Carrier Family 2 Member 1, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Glut1 protein (around aa 203-305) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P11166)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6513
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.