missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GluR7/GRIK3 Antibody (2B4H1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18686086 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18686086 0.025 mL 0.03 ml
18206114 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18686086 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2617830.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GluR7/GRIK3 Monoclonal specifically detects GluR7/GRIK3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GluR7/GRIK3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B4H1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EAA5, Excitatory amino acid receptor 5, GLR7, GluR7, GluR-7, GluR7a, GLUR7dJ1090M5.1 (glutamate receptor, ionotropic, kainate 3 (GLUR7)), Glutamate receptor 7, glutamate receptor, ionotropic kainate 3, glutamate receptor, ionotropic, kainate 3
Símbolos de los genes GRIK3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human GRIK3 (AA: extra 32-173) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 104 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2899
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.