Learn More
Glucosylceramidase/GBA Antibody (4H4), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200022442 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30043397 50 μL 50 microlitros
30043788 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30043397
Marca: Novus Biologicals NBP32655950ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Glucosylceramidase/GBA Monoclonal antibody specifically detects Glucosylceramidase/GBA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glucosylceramidase/GBA
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4H4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen Acid beta-glucosidase, alglucerase, Beta-glucocerebrosidase, D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase, EC 3.2.1.45, GBA1, GC, GCB, GLUC, glucosidase, beta, acid, glucosidase, beta, acid (includes glucosylceramidase), glucosylceramidase, imiglucerase, lysosomal glucocerebrosidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Glucosylceramidase/GBA [UniProt P04062]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2629
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG