missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7108586 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18264001 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18264001

Marca: Novus Biologicals NBP168917

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Polyclonal specifically detects Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS in Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q5M918
Alias de gen EC 3.1.6, EC 3.1.6.14, G6Sglucosamine-6-sulfatase, glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase, Glucosamine-6-sulfatase, MGC21274, N-acetylglucosamine-6-sulfatase
Símbolos de los genes GNS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to Gns (glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase) The peptide sequence was selected from the C terminal of Gns. Peptide sequence YIFYTSDNGYHTGQFSLPIDKRQLYEFDIKVPLLVRGPGIKPNQTSKMLV.
Peso molecular del antígeno 58 kDa
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2799
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Goat, Rabbit, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.