Learn More
Glucagon R/GCGR, Mouse anti-Human, Clone: hGR-2 F6, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
261.00€ - 562.80€
Especificaciones
| Antígeno | Glucagon R/GCGR |
|---|---|
| Clon | hGR-2 F6 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Block/Neutralize |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Blocking Assay |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18387890
|
Novus Biologicals
NBP2-81065-0.025MG |
0.025 mg |
261.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18339570
|
Novus Biologicals
NBP2-81065-0.2MG |
0.2 mg |
595.00€ 562.80€ / 0.20 miligramo Ahorro 32.20€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Glucagon R/GCGR Monoclonal specifically detects Glucagon R/GCGR in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Block/Neutralize.Especificaciones
| Glucagon R/GCGR | |
| 1 mg/mL | |
| Immunofluorescence, Blocking Assay | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| GPCR, Signal Transduction | |
| PBS | |
| 2642 | |
| Recombinant human Glucagon R/GCGR. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| hGR-2 F6 | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Block/Neutralize | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| FLJ97182, GGR, GL-R, glucagon receptor, MGC138246 | |
| GCGR | |
| IgG1 κ | |
| Protein A purified | |
| The antibody binds to the human glucagon receptor, Glucagon R/GCGR. |