Learn More
Glucagon R/GCGR, Mouse anti-Human, Clone: hGR-2 F6, Novus Biologicals™
Código de producto. 18387890 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
18387890 0.025 mg 25 microgramos
18339570 0.2 mg 0.20 miligramo
2 options
Código de producto. 18387890
Marca: Novus Biologicals NBP2810650.025MG
Mouse Monoclonal Antibody
Glucagon R/GCGR Monoclonal specifically detects Glucagon R/GCGR in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glucagon R/GCGR
Aplicaciones Immunofluorescence, Blocking Assay
Clasificación Monoclonal
Clon hGR-2 F6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Block/Neutralize
Formulación PBS
Alias de gen FLJ97182, GGR, GL-R, glucagon receptor, MGC138246
Símbolos de los genes GCGR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Glucagon R/GCGR.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2642
Especificidad de la prueba The antibody binds to the human glucagon receptor, Glucagon R/GCGR.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ