missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucagon Antibody (K79bB10), Novus Biologicals™

Código de producto. 18587540 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587540 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587540

Marca: Novus Biologicals NB6001506

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glucagon Monoclonal antibody specifically detects Glucagon in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Feline, Guinea Pig, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Radioimmune Assays, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glucagon
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Radioimmune Assays (RIA), Dot Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K79bB10
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000, Radioimmunoassay 1:100-1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000
Formulación Ascites
Alias de gen glicentin-related polypeptide, GLP1, GLP-1, glucagon, glucagon-like peptide 1, glucagon-like peptide 2, GRPP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Polymerized porcine glucagon.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2641
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.