missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucagon Antibody (08), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18191874 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18191874 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18191874

Marca: Novus Biologicals NBP221802AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glucagon Monoclonal specifically detects Glucagon in Human, Rat, Porcine samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glucagon
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 8
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución ELISA, Sandwich ELISA
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen glicentin-related polypeptide, GLP1, GLP-1, glucagon, glucagon-like peptide 1, glucagon-like peptide 2, GRPP
Símbolos de los genes GCG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic N-terminal fragment of glucagon coupled to carrier
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2641
Especificidad de la prueba Clone 08 binds human glucagon
Especies diana Human, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.