missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLTP Antibody (OTI2A10), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18155613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18155613 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18155613

Marca: Novus Biologicals NBP271910AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GLTP Monoclonal specifically detects GLTP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLTP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A10
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen glycolipid transfer protein
Símbolos de los genes GLTP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human GLTP (NP_057517) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51228
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.