missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLS2 Antibody (CL7716) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30308336 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30308336 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30308336

Marca: Novus Biologicals NBP288907AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GLS2 Monoclonal antibody specifically detects GLS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLS2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL7716
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.5.1.2, GAbreast cell glutaminase, GLSglutaminase GA, glutaminase 2 (liver, mitochondrial), glutaminase I, glutaminase liver isoform, mitochondrial, hLGA, LGA, L-glutaminase, L-glutamine amidohydrolase, MGC71567, phosphate-activated glutaminase, phosphate-dependent glutaminase, truncated glutaminase 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9UI32, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27165
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.