missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLP-1R Antibody (197920), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18650140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18650140 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18650140 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2814I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GLP-1R Monoclonal antibody specifically detects GLP-1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLP-1R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 197920
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GLP-1 receptor, GLP-1R, GLP-1-R, glucagon-like peptide 1 receptor, MGC138331
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GLP-1R, Arg24-Ser463, Accession # NP_002053
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2740
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.