Learn More
Plas Labs™ Caja de guantes 850-NBB de nitrógeno seca
Código de producto. 11807122
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1158 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11807122 1158 L cada uno
1 options
Código de producto. 11807122
Marca: Plas Labs™ 850NBB/EXP
Caja de guantes ideal para trabajar en su atmósfera de gas inerte preferida. La caja de guantes 850-NBB de nitrógeno seca Plas Labs™ es compacta, portátil y ligera.
  • Parte superior de acrílico transparente formada de una pieza
  • Todas las abrazaderas son ajustables para compensar el desgaste
  • Fondo blanco termoestable moldeado a juego
  • Requisitos de alimentación 120 V, 60 Hz (modelos de 220 V disponibles)
  • Dos bombas de presión de vacío, una para la cámara de transferencia y el tren de secado
  • Las desconexiones rápidas autosellantes permiten al operario cambiar el tren de secado sin perturbar la atmósfera interna
  • El tren de secado incluye recipientes de policarbonato que contienen DesiSphere™
  • El panel de visualización inclinado frontal minimiza el deslumbramiento
  • Todos los controles están iluminados
  • Indicador de vacío ajustable en la cámara de transferencia
  • Sistema de luz fluorescente brillante
  • Cuatro válvulas de llave de paso esmerilada para purga
  • Guantes ambidiestros de hypalon blancos
  • La cámara de transferencia tiene una longitud de 30,48 cm (12 pulg) y un diámetro interno (D.I.) de 27,94 cm (11 pulg)
  • Regleta de conexiones eléctricas múltiple de calidad hospitalaria aprobada por U.L.-CSA
Especificaciones
Fondo (métrico) 119 cm
Fondo interior (métrico) 97 cm
Altura (métrico) 107 cm
Altura (métrico) interior 79 cm
Volumen (métrico) 1158 L
Peso (imperial) 300 lb
Anchura (métrico) 193 cm
Anchura (métrico) interior 152 cm