Learn More
Plas Labs™ Caja de guantes, 830-ABB
Descripción
- La sección superior es extraíble para facilitar la instalación del equipo
- Cuatro válvulas de gas de purga (dos en la cámara de transferencia y dos en la cámara principal)
- Bandeja de nivelación blanca para facilitar la transferencia de líquidos
- Todas las abrazaderas de acero inoxidable y completamente ajustable
- Guantes ambidiestros Hypalon blancos para una resistencia química y U.V. superior
- Regleta de conexiones eléctricas múltiple de calidad hospitalaria aprobada por U.L.-CSA
- La válvula de descarga de presión minimiza la resistencia del guante
- Filtros de recipiente de vapor orgánico y H.E.P.A. (reemplazables)
- Manual y garantía estándar
- La cámara de transferencia tiene una longitud de 30,48 cm (12 pulg) y un diámetro interno (D.I.) de 27,94 cm (11 pulg).
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 77 cm |
| Fondo interior (métrico) | 74 cm |
| Altura (métrico) | 79 cm |
| Altura (métrico) interior | 77 cm |
| Volumen (métrico) | 498 L |
| Peso (imperial) | 300 lb |
| Anchura (métrico) | 125 cm |
| Anchura (métrico) interior | 89 cm |