Learn More
Brady™ GlobalMark™ Two Color Labeling Ribbons With Panel
GlobalMark™ Printer Ribbonstony are super-tough, smear-proof GlobalMark™ ribbons that ensure your printed text lasts for years outdoors and in industrial environments.
275.00€ - 358.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de etiquetado de dos colores |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Impresora GlobalMark™ |
Longitud (métrico) | 60 m |
Anchura (métrico) | 105 mm |
Dimensiones (L x An) | 60 m x 105 mm |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11589303
|
Brady™
076775 |
Azul | 60 m x 105 mm |
358.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11579303
|
Brady™
076774 |
Negro | 60 m x 105 mm |
358.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11529303
|
Brady™
076763 |
Rojo | 60 m x 105 mm |
358.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11519303
|
Brady™
076762 |
Rojo | 60 m x 105 mm |
358.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11569303
|
Brady™
076771 |
Naranja | 60 m x 105 mm |
358.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11559303
|
Brady™
076770 |
Naranja | 60 m x 105 mm |
358.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11599303
|
Brady™
076782 |
Rojo | 60 m x 105 mm |
358.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11539303
|
Brady™
076766 |
Negro | 60 m x 105 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10011213
|
Brady™
076767 |
Amarillo | 60 m x 105 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- 16 in. panels of two different colors enable users to print two colors onto a label without having to swap ribbons
- R4400 Series Resin Formulation offers excellent resistance to solvents, scratches and high heat when printed on the appropriate label material
- Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
- Ribbons ship self-contained in cartridges that drop straight into the GlobalMark™ printer and "click" right into place
Especificaciones
Cinta de etiquetado de dos colores | |
60 m | |
60 m x 105 mm |
Impresora GlobalMark™ | |
105 mm |