missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GLI-3 Antibody (S08-2B9), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | GLI-3 |
|---|---|
| Clon | S08-2B9 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18688344
|
Novus Biologicals
NBP3-20039-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18616194
|
Novus Biologicals
NBP3-20039-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GLI-3 Monoclonal antibody specifically detects GLI-3 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| GLI-3 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ACLSPAPAPHS, GCPS, GLI family zinc finger 3, GLI3 form of 190 kDa, GLI3 full length protein, GLI3-190, GLI3FL, GLI-Kruppel family member GLI3, glioma-associated oncogene family zinc finger 3, Greig cephalopolysyndactyly syndrome, oncogene GLI3, PAP-A, PAPA1, PAPBDNA-binding protein, PPDIV, zinc finger protein GLI3 | |
| Recombinant protein of human GLI-3 (Uniprot # Q5IS56) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S08-2B9 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 2737 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto