missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLI-3 Antibody (S08-2B9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18688344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18688344 100 μg 100 microlitros
18616194 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18688344 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320039100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

GLI-3 Monoclonal antibody specifically detects GLI-3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLI-3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S08-2B9
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen ACLSPAPAPHS, GCPS, GLI family zinc finger 3, GLI3 form of 190 kDa, GLI3 full length protein, GLI3-190, GLI3FL, GLI-Kruppel family member GLI3, glioma-associated oncogene family zinc finger 3, Greig cephalopolysyndactyly syndrome, oncogene GLI3, PAP-A, PAPA1, PAPBDNA-binding protein, PPDIV, zinc finger protein GLI3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human GLI-3 (Uniprot # Q5IS56)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2737
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.