missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLI-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18750964 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18750964 0.025 mL 25 microlitros
18788393 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18750964

Marca: Novus Biologicals NBP223602SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

GLI-2 Polyclonal specifically detects GLI-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLI-2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:300, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:300, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 26210874)
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P10070, Q0VGT2
Alias de gen GLI family zinc finger 2, GLI-Kruppel family member GLI2, glioma-associated oncogene family zinc finger 2, HPE9tax helper protein 1, oncogene GLI2, Tax helper protein, tax helper protein 2, tax-responsive element-2 holding protein, tax-responsive element-25-bp sequence binding protein, THP, THP1, THP2, zinc finger protein GLI2
Símbolos de los genes GLI2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human GLI-2 protein (between residues 300-400) [UniProt# P10070]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cancer, Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2736
Especificidad de la prueba Human and mouse. Predicted to react with rat and hamster based on sequence homology.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.