missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLI-2 Antibody (524409), Alexa Fluor 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18074546 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18074546 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18074546 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB35262AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GLI-2 Monoclonal specifically detects GLI-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLI-2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 524409
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen GLI family zinc finger 2, GLI-Kruppel family member GLI2, glioma-associated oncogene family zinc finger 2, HPE9tax helper protein 1, oncogene GLI2, Tax helper protein, tax helper protein 2, tax-responsive element-2 holding protein, tax-responsive element-25-bp sequence binding protein, THP, THP1, THP2, zinc finger protein GLI2
Símbolos de los genes GLI2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived partial recombinant human GLI-2 protein (amino acids 599-948)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cancer, Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.