missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLI-1 Antibody (CL12191) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30301359 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30301359 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30301359

Marca: Novus Biologicals NBP321210PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GLI-1 Monoclonal antibody specifically detects GLI-1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLI-1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL12191
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen GLI family zinc finger 1, Glioma-associated oncogene, glioma-associated oncogene family zinc finger 1, glioma-associated oncogene homolog 1 (zinc finger protein), GLIzinc finger protein GLI1, Oncogene GLI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P08151, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2735
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.