missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLI-1 Antibody (CL12191), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006287 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18652315 100 μg 100 microlitros
18607614 25 μg 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18652315

Marca: Novus Biologicals NBP321210100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GLI-1 Monoclonal antibody specifically detects GLI-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLI-1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL12191
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen GLI family zinc finger 1, Glioma-associated oncogene, glioma-associated oncogene family zinc finger 1, glioma-associated oncogene homolog 1 (zinc finger protein), GLIzinc finger protein GLI1, Oncogene GLI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a Synthetic Peptide of P08151. Actual immunogen sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2735
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.