Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador, forma de tapón
Reducción compacta de hembra a macho.
Marca: DWK Life Sciences 286576803
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Los adaptadores DURAN™ se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Para la reducción de un núcleo más grande a un núcleo más pequeño con requisitos de espacio bajos.
- Reducción compacta del manguito al núcleo.
- Debido a su diseño compacto, esta pieza de transición ocupa muy poco espacio.
- Forma de tapón
Especificaciones
10/Paq. | |
Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar | |
Sólido | |
Toma NS 19/26, cono NS 29/32 |