Learn More
Cytiva Kit de placas de vidrio
Código de producto. 10440545 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. unitSize
10440545 1 set
1 options
Código de producto. 10440545
Marca: Cytiva 80647539
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • 1 placa de vidrio (27,6 cm x 21,7 cm x 3 mm)
  • 1 placa de vidrio (27,6 cm x 21,1cm x 3 mm)
  • 2 espaciadores de vinilo (10 mm x 1 mm)
Se utiliza cuando se recogen geles de laboratorio y cuando se produce fluorescencia de fondo no está preocupado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de placas de vidrio
Incluye 1 placa de vidrio (27,6 cm x 21,7 cm x 3 mm), 1 placa de vidrio (27,6 cm x 21,1 cm x 3 mm), 2 espaciadores de vinilo (10 x 1 mm)
Cantidad Tamaño de paquete completo