Learn More
Cytiva Placa de vidrio
Código de producto. 10209674 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
:
10 x 10,5 cm
Código de producto.
10209674 10 x 10,5 cm
1 options
Código de producto. 10209674
Marca: Cytiva SE262P5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placa de vidrio para su uso con el sistema de electroforesis vertical miniVE.
  • Vidrio
  • 10 x 10,5 cm
  • Accesorio para el sistema de electroforesis vertical MiniVE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Dimensiones (L x An) 10 x 10,5 cm