Learn More
Cytiva Tapa de vidrio
Código de producto. p-4708223 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vasos de precipitados de 125 ml
Vasos de precipitados de 250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11560904 Vasos de precipitados de 125 ml cada uno
11550904 Vasos de precipitados de 250 ml cada uno
2 options
Código de producto. 11560904
Marca: Cytiva 80634182
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para utilizar con equipos de coloración de geles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Para utilizar con (equipo) Vasos de precipitados de 125 ml
Cantidad Unidad