Learn More
Gravis Tarros de vidrio
Descripción
- Disponibles en varias capacidades
- Duradero y resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 210 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo y almacenamiento de líquidos |
| Material | De cristal |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Tipo de producto | Tarro de almacenamiento |