Learn More
Gravis Tarros de vidrio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
210 mL
370 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Descripción
- Disponibles en varias capacidades
- Duradero y resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 370 ml |
| Material | De cristal |
| Esterilidad | Estéril |
| Peso (métrico) | 2,1 kg |
| Graduaciones | Sí |
| Altura (métrico) | 145 mm |
| Tipo de producto | Tarro |