Learn More
Eppendorf™ Cubeta de vidrio
Código de producto. 15204576 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Modelo: 4011, semimicro
Modelo: 4052, flujo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
15204576 Modelo: 4052, flujo cada uno
15284566 Modelo: 4011, semimicro cada uno
2 options
Código de producto. 15204576
Marca: Eppendorf™ 4052102001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para una gran variedad de aplicaciones
  • Composición de vidrio óptico
  • Disponible en una variedad de modelos y tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubeta
Descripción Modelo: 4052, flujo
Material Vidrio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro
Anchura (métrico) 10mm
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopia