Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte de membrana de frita de vidrio |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Soporte de membrana de frita de vidrio |
| Tipo | Glass Base and Stopper |
| Diámetro del área superior (métrico) | 47 mm |