missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GL7 (T and B Cell Activation Marker) Antibody (GL-7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18085269 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18085269 100 μg 100 microgramos
18089338 500 μg 500 microgramos
18025199 0.025 mg 25 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18085269

Marca: Novus Biologicals NBP200362100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

GL7 (T and B Cell Activation Marker) Monoclonal specifically detects GL7 (T and B Cell Activation Marker) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GL7 (T and B Cell Activation Marker)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon GL-7
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry < = 0.5 ug/10^6 cells in 100 ul, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación PBS, pH 7.2 with 0.09% Sodium Azide
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody is T- and B-cell activation antigen (GL7, Ly-77).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.