missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GITR/TNFRSF18 Antibody (T9P4G4*D7), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18101449 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18101449 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18101449 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250337AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GITR/TNFRSF18 Monoclonal specifically detects GITR/TNFRSF18 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GITR/TNFRSF18
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon T9P4G4*D7
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Activation-inducible TNFR family receptor, AITRTNF receptor superfamily activation-inducible protein, CD357 antigen, GITR-D, GITRtumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18
Símbolos de los genes TNFRSF18
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide Sequence - TEDARSCQFP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8784
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.