missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GITR Ligand/TNFSF18 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200070737 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18743214 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18743214

Marca: Novus Biologicals NBP1772400.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GITR Ligand/TNFSF18 Polyclonal specifically detects GITR Ligand/TNFSF18 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GITR Ligand/TNFSF18
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9UNG2
Alias de gen Activation-inducible TNF-related ligand, AITRLMGC138237, GITRLglucocorticoid-induced TNFR-related protein ligand, Glucocorticoid-induced TNF-related ligand, hGITRLGITR ligand, TL6AITR ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
Símbolos de los genes TNFSF18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against purified recombinant human GITR ligand.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8995
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.