missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GITR Ligand/TNFSF18 Antibody (994529), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18537786 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18537786 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18537786

Marca: Novus Biologicals FAB21773D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

GITR Ligand/TNFSF18 Monoclonal antibody specifically detects GITR Ligand/TNFSF18 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno GITR Ligand/TNFSF18
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 994529
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Activation-inducible TNF-related ligand, AITRLMGC138237, GITRLglucocorticoid-induced TNFR-related protein ligand, Glucocorticoid-induced TNF-related ligand, hGITRLGITR ligand, TL6AITR ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse GITR Ligand/TNFSF18, Thr47-Ser173, Accession # Q7TS55
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8995
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.