missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIRK2 Antibody (KCNJ6/7558), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594419 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, mFluor Violet 450 SE
Código de producto.
18594419 0.1 mL, mFluor Violet 450 SE
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594419

Marca: Novus Biologicals NBP324026MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GIRK2 Monoclonal antibody specifically detects GIRK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GIRK2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KCNJ6/7558
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BIR1Kir3.2, G protein-activated inward rectifier potassium channel 2, GIRK-2, GIRK2KATP-2, hiGIRK2, Inward rectifier K(+) channel Kir3.2, inward rectifier potassium channel KIR3.2, KATP2human G protein coupled inward rectifier potassium channel 2 (hiGIRK2)10KCNJ7KIR3.2, MGC126596, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 6, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human GIRK2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3763
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.