missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIRK2 Antibody (KCNJ6/7558), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148291 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30148291 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30148291 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324026CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GIRK2 Monoclonal antibody specifically detects GIRK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GIRK2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KCNJ6/7558
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BIR1Kir3.2, G protein-activated inward rectifier potassium channel 2, GIRK-2, GIRK2KATP-2, hiGIRK2, Inward rectifier K(+) channel Kir3.2, inward rectifier potassium channel KIR3.2, KATP2human G protein coupled inward rectifier potassium channel 2 (hiGIRK2)10KCNJ7KIR3.2, MGC126596, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 6, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human GIRK2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3763
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.