missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIPR Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517499 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.05 mL, Unconjugated
Código de producto.
18517499 0.05 mL, Unconjugated
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18517499

Marca: Novus Biologicals NLS3842

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GIPR Polyclonal antibody specifically detects GIPR in Human, Mouse, Primate, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GIPR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 32 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P48546
Alias de gen gastric inhibitory polypeptide receptor, GIP-R, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor, MGC126722, PGQTL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 18 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GIPR.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2696
Especies diana Human, Mouse, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.