missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GINS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | GINS3 |
|---|---|
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16874914
|
Proteintech
15651-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16864914
|
Proteintech
15651-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a protein subunit of the GINS heterotetrameric complex, which is essential for the initiation of DNA replication and replisome progression in eukaryotes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.Especificaciones
| GINS3 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q9BRX5, Q9CY94 | |
| 64785, 78833 | |
| GINS3 Fusion Protein Ag8247 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GINS3 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| GINS complex subunit 3, GINS3, PSF3 | |
| GINS3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto