Descripción
This gene encodes a protein subunit of the GINS heterotetrameric complex, which is essential for the initiation of DNA replication and replisome progression in eukaryotes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GINS3 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | GINS3 |
| N.º de referencia del gen | Q9BRX5, Q9CY94 |
| Alias de gen | GINS complex subunit 3, GINS3, PSF3 |
| Símbolos de los genes | GINS3 |
| Mostrar más |