missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GilZ Antibody (CFMKG15), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18023728 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18023728 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18023728

Marca: Novus Biologicals NBP200143AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

GilZ Monoclonal specifically detects GilZ in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GilZ
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CFMKG15
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Delta sleep-inducing peptide immunoreactor, DSIP-immunoreactive leucine zipper protein, DSIP-immunoreactive peptide, GILZDKFZp313A1123, Glucocorticoid-induced leucine zipper protein, Protein DIP, TSC22 domain family protein 3, TSC22 domain family, member 3, TSC-22 related protein, TSC-22-like protein, TSC-22-related protein, TSC-22Rimmunoreactor
Símbolos de los genes TSC22D3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody is GILZ.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1831.0
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.