Learn More
Gilson™ Soporte universal multicanal
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12306172 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. unitSize
12306172 1 PCS
1 options
Código de producto. 12306172
Marca: Gilson™ F161417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para alojar pipetas de 8 o 12 canales
El soporte multicanal universal está hecho de PMMA (polimetilmetacrilato) de calidad esencial Altuglas™. PMMA es muy transparente y ofrece una buena resistencia a arañazos, impactos y temperatura. También tiene buena resistencia a muchos productos químicos comúnmente manipulados en laboratorios como alcoholes como etanol y metanol, desinfectantes y algunos ácidos y bases dependiendo de la concentración.
  • Fabricado con plástico flexible
  • Los bordes de soporte se ensanchan o retraen para adaptar la geometría de prácticamente todas las marcas de pipetas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1x Multichannel pipette stand
Color Transparente
Para utilizar con Pipettes
Material PMMA
Tipo Pipette Holder
Para utilizar con (equipo) Todas las Gilson y otras marcas de pipetas multicanal
Incluye 1x Multichannel pipette stand
Tipo de empaquetado Box
Cantidad 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 151.9 X 151.9 X 105.7 mm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 152 mm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 152 mm
Altura (imperial) 4.2 in
Altura (métrico) 106 mm
Peso (imperial) .11 lb
Peso (métrico) 6917 g