Learn More
Gilson™ Sistema de recarga PIPETMAN™ TOWERPACK™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10718564 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,1 a 20 μl
De 100 a 1000 μl
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
Para utilizar con (equipo):
Universal Fit
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
672 PCS
960 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) Esterilidad unitSize
10718564 De 2 a 200 μl Universal Fit Estéril 960 PCS
10758944 De 0,1 a 20 μl Universal Fit No estéril 960 PCS
10021902 De 100 a 1000 μl Universal Fit No estéril 672 PCS
10113532 De 0,1 a 10 μl Universal Fit No estéril 960 PCS
10011902 De 2 a 200 μl Universal Fit No estéril 960 PCS
10387372 De 0,1 a 10 μl Universal Fit Estéril 960 PCS
10317522 De 20 a 300 μl Universal Fit No estéril 960 PCS
10347422 De 0,1 a 20 μl Universal Fit Estéril 960 PCS
10235452 De 100 a 1000 μl Universal Fit Estéril 672 PCS
10728564 De 20 a 300 μl Universal Fit Estéril 960 PCS
10 options
Código de producto. 10718564
Marca: Gilson™ F167203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diferencia los modelos de punta con gradillas codificadas por colores e indica los modelos de pipeta Gilson compatibles. El sistema de recarga de pipetas Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ está disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas.
  • Racks codificadas por colores para diferenciar modelos de puntas e indicar los modelos compatibles de pipetas Gilson™
  • Disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas
  • Encaja en la caja de recarga universal (n.º de cat. F167100G, disponible por separado)
  • El sistema Tower Pack esterilizado se envasa de manera individual en plástico de calidad médica para ayudar a proteger las puntas de la contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 2 a 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 4,25 in
Longitud (métrico) 10.8 cm
Declaraciones de limpieza DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
Método de esterilización Gamma-ray Sterilized
Diámetro exterior (métrico) .4 mm
Formato Blister Refill
Estilo de punta Standard
Cantidad 960 (10x96)
Tipo de producto Sistema de recarga de pipetas Tower Pack™
Código de color Yellow
Desechables Reusable
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Yes