Descripción
- Racks codificadas por colores para diferenciar modelos de puntas e indicar los modelos compatibles de pipetas Gilson™
- Disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas
- Encaja en la caja de recarga universal (n.º N.º F167100G, disponible por separado)
- El sistema Tower Pack esterilizado se envasa de manera individual en plástico de calidad médica para ayudar a proteger las puntas de la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 10 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 4,21 in |
| Longitud (métrico) | 10.7 cm |
| Declaraciones de limpieza | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Método de esterilización | Gamma-ray Sterilized |
| Diámetro exterior (métrico) | .4 mm |
| Mostrar más |