Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta en gradilla PIPETMAN™ Tipack™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4330376 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 cm
3 cm
5,1cm
5,1 cm
8,4cm
1,04 cm
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μl
De 0,1 a 10 μl
De 0,1 a 20 μl
De 100 a 1000 μl
De 100 a 1200 μl
De 2 a 200 μl
De 2 to 200 μl
De 20 a 300 μl
De 20 a 300 μl
De 500 to 5000 μl
Modelo:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
600 PCS
960 PCS
Código de producto. 10173332
Marca: Gilson™ F161370
Edge
Diseñadas para ser funcionales, cómodas y resistentes. Las puntas de pipetas en gradillas Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ están disponibles en paquetes esterilizados o esterilizables en autoclave.
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
  • Requiere una fuerza de montaje de punta baja
  • Robusta y diseñada para resistir la esterilización en autoclave
  • Nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6 garantizado, con radiación gamma
  • Todos los packs están envueltos en plástico de calidad médica que proporciona un blindaje completo contra la contaminación
  • Los puntos indicadores utilizados en los productos Gilson experimentan un cambio de color irreversible tras la esterilización; los puntos amarillos indicadores de gamma se vuelven rojos cuando los productos se han expuesto debidamente.
  • Los Tipacks están sellados de forma segura con una pegatina; en el Tipack se proporciona una descripción completa del producto para su trazabilidad y fácil identificación
  • Disponible en packs esterilizados o esterilizables en autoclave
  • Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Identificación sencilla con un envasado con codificación por colores conforme a los requisitos de GLP
Order Info
10 Tipacks de 96 puntas en gradilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) De 500 to 5000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo D5000
Longitud (imperial) 12,68 in
Longitud (métrico) 1,04 cm
Formato Gradilla
Estilo de punta Standard
Envase Racked - TIPACK
Cantidad 600 (12x50)
Tipo de producto Pipet Tips
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos Pipetman Tipack
Material Polipropileno
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.